Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tétracosanol

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Tricosyl carbinol, 1-Tetracosyl alcohol, Tetracosanol, Lignoceryl alcohol, 1-Hydroxy tetracosane

6029.1
ROTH6029.1EA 439 EUR InStock
ROTH6029.1
1-Tétracosanol
1-Tétracosanol


Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₂OH
MW: 354,66 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042662
Numéro CAS: 506-51-4
EINECS: 208-043-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité