Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Melamine

Fournisseur: Roth Carl

6034.1
ROTH6034.1EA 59.9 EUR InStock
ROTH6034.1
Melamine
Melamine


Formule: C₃H₆N₆
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >280 °C
Numéro MDL: MFCD00006055
Numéro CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité