Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium carbure

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Calcium acetylide

6110.1
ROTH6110.1EA 35.9 EUR InStock
ROTH6110.1
Calcium carbure
Calcium carbure


Formule: CaC₂
MW: 64,1 g/mol
Point de fusion: 2300 °C
Densité: 2.22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010905
Numéro CAS: 75-20-7
EINECS: 200-848-3
ONU: 1402
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,01696
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité