Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Bornane-2-one

Fournisseur: Roth Carl
Attention

6155.1
ROTH6155.1EA 259 EUR InStock
ROTH6155.1
(+)-Bornane-2-one
(+)-Bornane-2-one


Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 408 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…175 °C
Densité: 0.992 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064149
Numéro CAS: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
ONU: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité