Huile de maïs
Fournisseur: Roth Carl
6212.1
ROTH6212.1EA 47.5 EUR InStock
ROTH6212.1
Huile de maïs
Huile de maïs
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,918 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00130865
Numéro CAS: 8001-30-7
EINECS: 232-281-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité