Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-β-Citronellol

Fournisseur: Roth Carl

6220.1
ROTH6220.1EA 0 EUR InStock
ROTH6220.1
(±)-β-Citronellol
(±)-β-Citronellol


Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Numéro MDL: MFCD00002935
Numéro CAS: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02354
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité