Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-(indole-3-yl)butyrique

Fournisseur: Roth Carl

6258.1
ROTH6258.1EA 0 EUR InStock
ROTH6258.1
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique


Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité