Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide myristique

Fournisseur: Roth Carl
Attention

6469.1
ROTH6469.1EA 61.5 EUR InStock
ROTH6469.1
Acide myristique
Acide myristique


Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >165 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002744
Numéro CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité