Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chrysine

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one

6475.1
ROTH6475.1EA 23.9 EUR InStock
ROTH6475.1
Chrysine
Chrysine


Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 297…300 °C
Numéro MDL: MFCD00006834
Numéro CAS: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité