Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dextrine, jaune

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Dextrin

6777.1 6777.2
ROTH6777.1EA 26.9 EUR InStock
ROTH6777.1 ROTH6777.2
Dextrine, jaune
Dextrine


Formule: (C₆H₁₂O₆)n
MW: 180,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité