Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Potassium peroxodisulfate

Fournisseur: Roth Carl
Danger

6795.1
ROTH6795.1EA 39.9 EUR InStock
ROTH6795.1
di-Potassium peroxodisulfate
di-Potassium peroxodisulfate


Formule: K₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité