Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide oléique

Fournisseur: Roth Carl

6812.1
ROTH6812.1EA 0 EUR InStock
ROTH6812.1
Acide oléique
Acide oléique


Formule: C₁₈H₃₄O₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16.7 °C
Densité: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064242
Numéro CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité