Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Octanone

Fournisseur: Roth Carl

6817.1
ROTH6817.1EA 0 EUR InStock
ROTH6817.1
3-Octanone
3-Octanone


Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 168 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18.5 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009515
Numéro CAS: 106-68-3
EINECS: 203-423-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03799
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité