Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid

6912.1
ROTH6912.1EA 0 EUR InStock
ROTH6912.1
Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique
Acide (E)-1-propène-1,2,3-tricarboxylique


Formule: C₆H₆O₆
MW: 174,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002721
Numéro CAS: 4023-65-8
EINECS: 223-688-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité