Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eugénol

Fournisseur: Roth Carl
Attention

6941.1
ROTH6941.1EA 105 EUR InStock
ROTH6941.1
Eugénol
Eugénol


Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–10 °C
Densité: 1.0652 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008654
Numéro CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité