Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butanol

Fournisseur: Roth Carl
Danger

6994.1
ROTH6994.1EA 0 EUR InStock
ROTH6994.1
tert-Butanol
tert-Butanol


Formule: (CH₃)₃COH
Point d'ébullition: 82.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25.3 °C
Densité: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
ONU: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité