DIPSO
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
7151.1
ROTH7151.1EA 0 EUR InStock
ROTH7151.1
DIPSO
DIPSO
Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 261.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038353
Numéro CAS: 68399-80-4
EINECS: 269-992-2
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 25 g ROTH7151.1
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité