Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Azaoctaméthylènediamine

Fournisseur: Roth Carl

7161.1
ROTH7161.1EA 99 EUR InStock
ROTH7161.1
4-Azaoctaméthylènediamine
4-Azaoctaméthylènediamine


Formule: C₇H₁₉N₃
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20…25 °C
Densité: 0.925 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008229
Numéro CAS: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité