p-Anisaldéhyde
Fournisseur: Roth Carl
7201.1
ROTH7201.1EA 28.9 EUR InStock
ROTH7201.1
p-Anisaldéhyde
p-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003385
Numéro CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité