Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium

Fournisseur: Roth Carl

7212.1
ROTH7212.1EA 74.9 EUR InStock
ROTH7212.1
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium


Formule: C₇H₁₆ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00011904
Numéro CAS: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité