Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dihydroxybenzaldéhyde

Fournisseur: Roth Carl
Attention

7274.1
ROTH7274.1EA 19.5 EUR InStock
ROTH7274.1
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003324
Numéro CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité