Acide osmique 2% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
Danger
7436.1
ROTH7436.1EA 49.9 EUR InStock
ROTH7436.1
Acide osmique 2% en solution aqueuse
Acide osmique
Formule: O₄Os
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
ONU: 3287
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité