Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trichloroacétique (cristallisable) 20% en solution aqueuse

Fournisseur: Roth Carl
Danger

7437.1
ROTH7437.1EA 48.5 EUR InStock
ROTH7437.1
Acide trichloroacétique (cristallisable) 20% en solution aqueuse
Acide trichloroacétique (cristallisable)


Formule: Cl₃CCOOH
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: ≤1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
ONU: 2564
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=1bea41ad50581ecec5e4568389942c56b92e3f0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité