L(-)-Glucose
Fournisseur: Roth Carl
7509.1
ROTH7509.1EA 37.5 EUR InStock
ROTH7509.1
L(-)-Glucose
L(-)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00148913
Numéro CAS: 921-60-8
EINECS: 213-068-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité