Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Valine

Fournisseur: Roth Carl

7540.1
ROTH7540.1EA 71.5 EUR InStock
ROTH7540.1
DL-Valine
DL-Valine


Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Densité: 1.352 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004267
Numéro CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité