Caprinaldéhyde
Fournisseur: Roth Carl
7547.1
ROTH7547.1EA 139 EUR InStock
ROTH7547.1
Caprinaldéhyde
Caprinaldéhyde
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007031
Numéro CAS: 112-31-2
EINECS: 203-957-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité