Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Phosphore pentaoxyde

Fournisseur: Roth Carl
Danger

7609.1
ROTH7609.1EA 0 EUR InStock
ROTH7609.1
di-Phosphore pentaoxyde
di-Phosphore pentaoxyde


Formule: P₂O₅
Point de fusion: 562 °C
Densité: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité