Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phloroglucinol dihydraté

Fournisseur: Roth Carl
Attention

7662.1
ROTH7662.1EA 102.5 EUR InStock
ROTH7662.1
Phloroglucinol dihydraté
Phloroglucinol dihydraté


Formule: C₆H₆O₃·2H₂O
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149090
Numéro CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité