Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptane (mélange d'isomères)

Fournisseur: Roth Carl
Danger

7725.1
ROTH7725.1EA 142.5 EUR InStock
ROTH7725.1
Heptane (mélange d'isomères)
Heptane (mélange d'isomères)


Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 97…98 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90.5 °C
Densité: 0.68 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=87f6cbdb18e3cf5f36842d2825df8d055eeb6dff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité