Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Méthylènediacrylamide, 2 x cristallisé

Fournisseur: Roth Carl
Attention

7867.1
ROTH7867.1EA 36.5 EUR InStock
ROTH7867.1
N,N'-Méthylènediacrylamide, 2 x cristallisé
N,N'-Méthylènediacrylamide


Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Point d'ébullition: 125 °C (3.33 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.235 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité