3-Phénylpropionate d'éthyle
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Ethyl 3-Phenylpropionate, Ethyl hydrocinnamate, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl dihydrocinnamate, Hydrocinnamic acid ethyl ester
7920.1
ROTH7920.1EA 59.9 EUR InStock
ROTH7920.1
3-Phénylpropionate d'éthyle
3-Phénylpropionate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Densité: 1.0343 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00009206
Numéro CAS: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité