Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stéarate de butyle

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Stearic acid butyl ester, Butyl octadecanoate

8150.1
ROTH8150.1EA 50.5 EUR InStock
ROTH8150.1
Stéarate de butyle
Stéarate de butyle


Formule: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026669
Numéro CAS: 123-95-5
EINECS: 204-666-5
Merck Index: 13,01589
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité