Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium stéarate

Fournisseur: Roth Carl

8238.1
ROTH8238.1EA 32.9 EUR InStock
ROTH8238.1
Lithium stéarate
Lithium stéarate


Formule: C₁₈H₃₅LiO₂
MW: 290,42 g/mol
Point de fusion: 220…221.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042032
Numéro CAS: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité