Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Mentol

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol

8391.1
ROTH8391.1EA 34.9 EUR InStock
ROTH8391.1
DL-Mentol
DL-Mentol


Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001484
Numéro CAS: 89-78-1
EINECS: 201-939-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité