Protection masks, Sekuroka®
Fournisseur: Roth Carl
8401.1
ROTH8401.1EA 0 EUR InStock
ROTH8401.1
Protection masks, Sekuroka®
Masques Masques d'hygiène
Sekuroka® odour binding protection mask is made from active carbon tissue.
  • Free of fibre glass
  • Aluminum nose support
  • Earloops
Suitable for medical use.
Conditionnement: Individually wrapped in foil.
Collapse All
Type Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
With strap 175×98 mm 10 ROTH8401.1
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité