Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium stéarate

Fournisseur: Roth Carl

8628.1
ROTH8628.1EA 49.9 EUR InStock
ROTH8628.1
Sodium stéarate
Sodium stéarate


Formule: C₁₈H₃₅NaO₂
Point de fusion: 288 °C
Densité: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036404
Numéro CAS: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité