Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium sulfure hydraté

Fournisseur: Roth Carl
Danger

8634.1
ROTH8634.1EA 25.9 EUR InStock
ROTH8634.1
Sodium sulfure hydraté
Sodium sulfure hydraté


Formule: Na₂S·xH₂O
Point d'ébullition: ∼920 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Densité: ∼1.43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149183
Numéro CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
ONU: 1849
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité