Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nickel (II) bromure trihydraté

Fournisseur: Roth Carl
Danger

8680.1
ROTH8680.1EA 0 EUR InStock
ROTH8680.1
Nickel (II) bromure trihydraté
Nickel (II) bromure trihydraté


Formule: Br₂Ni·3H₂O
MW: 272,54 g/mol
Point de fusion: 962…964 °C
Numéro MDL: MFCD00011141
Numéro CAS: 7789-49-3
EINECS: 236-665-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité