Dihydrojasmone
Fournisseur: Roth Carl
8735.1
ROTH8735.1EA 0 EUR InStock
ROTH8735.1
Dihydrojasmone
Dihydrojasmone
Formule: C₁₁H₁₈O
Numéro MDL: MFCD00036480
Numéro CAS: 1128-08-1
EINECS: 214-434-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité