Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one

Fournisseur: Roth Carl

8811.1
ROTH8811.1EA 93.5 EUR InStock
ROTH8811.1
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25.2 °C
Densité: 0.9652 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00001578
Numéro CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité