Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oléate de sodium

Fournisseur: Roth Carl

8856.1
ROTH8856.1EA 47.5 EUR InStock
ROTH8856.1
Oléate de sodium
Oléate de sodium


Formule: C₁₈H₃₃NaO₂
MW: 304,45 g/mol
Point de fusion: 232…235 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004438
Numéro CAS: 143-19-1
EINECS: 205-591-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité