Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Cinchonidine

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (8α,9R)-Cinchonan-9-ol

8872.1
ROTH8872.1EA 129 EUR InStock
ROTH8872.1
(-)-Cinchonidine
(-)-Cinchonidine


Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Point d'ébullition: 465 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006783
Numéro CAS: 485-71-2
EINECS: 207-622-3
Merck Index: 13,02307
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité