Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Cinchonine

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol

8875.1
ROTH8875.1EA 175 EUR InStock
ROTH8875.1
(+)-Cinchonine
(+)-Cinchonine


Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294,4 g/mol
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064372
Numéro CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité