Colchicine
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
8884.1
ROTH8884.1EA 0 EUR InStock
ROTH8884.1
Colchicine
Colchicine
Formule: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399.44 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078484
Numéro CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
ONU: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02536
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 1.000 mg ROTH8884.1
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité