Lactose monohydraté (sucre de lait)
Fournisseur: Roth Carl
8921.5
ROTH8921.5EA 369 EUR InStock
ROTH8921.5
Lactose monohydraté (sucre de lait)
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité