Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool isoamylique

Fournisseur: Roth Carl
Danger

8930.1
ROTH8930.1EA 53.9 EUR InStock
ROTH8930.1
Alcool isoamylique
Alcool isoamylique


Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité