Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acétyl-β-D-glucosamine

Fournisseur: Roth Carl

8993.1
ROTH8993.1EA 90.5 EUR InStock
ROTH8993.1
N-Acétyl-β-D-glucosamine
N-Acetyl-β-D-glucosamine


Formule: C₈H₁₅NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité