Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Benzophénone

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone

9043.1
ROTH9043.1EA 0 EUR InStock
ROTH9043.1
Benzophénone
Benzophénone


Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 305.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité