Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Nonadécane

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: N-nonadecane

9057.1
ROTH9057.1EA 0 EUR InStock
ROTH9057.1
n-Nonadécane
n-Nonadécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
MW: 268,53 g/mol
Point d'ébullition: 329.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32.5 °C
Densité: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009012
Numéro CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité