Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(-)-Mentol

Fournisseur: Roth Carl
Attention

9061.1
ROTH9061.1EA 107.5 EUR InStock
ROTH9061.1
L(-)-Mentol
L(-)-Mentol


Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062979
Numéro CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité